Learn More
Microspec™ 1 Rolle Autoklavband
Artikelnummer. p-7085775
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 mm x 50 m
19 mm x 51 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16605492
Marke: Microspec™ X3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Rolle autoklavierbares Band
  • Autoklavierbar
  • Verschiedene Größen erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 19 mm x 51 m
Temperatur (metrisch) 121 °C
Menge 1