Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA |
| Farbe | Grün |
| Volumen (metrisch) | 0,5 ml |
| Menge | 1000 Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,5 ml-Thermocycler-Blöcke, die für PCR und Probenlagerung verwendet werden können |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Flach |
| Format | Tube |
| Produkttyp | Dünnwandige PCR-Röhrchen |