Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml
Artikelnummer. 12114152 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12114152
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
  • Geeignet für 0.5 ml-Thermocyclerblöcke
  • Maximalvolumen im verschlossenen Zustand: 0.6 ml
  • Dünnwandige Konstruktion
  • Im Reinraum gefertigt
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 0,5 ml
Menge 1000 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,5 ml-Thermocycler-Blöcke, die für PCR und Probenlagerung verwendet werden können
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flach
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen