accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10043-35-3

OHBOHHO

CAS RN 10043-35-3

IUPAC Name: boric acid
Synonyme: boric acid caswell no. 109 dr. 1 flea terminator dtpbo orthoboric acid (B(OH)3) flea prufe boric acid (substance) dr.'s 1 flea terminator dfpbo boric trihydroxyborone component of aci-jel
Molekulargewicht (g/mol): 61.83
Summenformel: BH3O3
InChi Key: KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)O
Menge 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (8)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (14)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Güte 
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (5)
  • (14)
  • (17)
  • (5)
  • (8)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (13)
  • (20)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (14)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)