Learn More
Borsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553001
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,6 bis 4,0 (4 % bei 20 °C)
Farbe Weiß
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 169,0 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Nichtflüchtige Stoffe Max. 0,05%
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 500g
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Feine Kristalle
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:49,5 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/18 ml kalter Alkohol - 1 g/6 ml kochender Alkohol, 1 g/4 ml Glycerin, NaCl, LiCl, Mineralsäuren verringern die Löslichkeit, KNO3, K2SO4, KCl,NaNO3,Na2SO4 erhöhen die Löslichkeit.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.