Learn More
pH-Pufferlösungen, pH 10.00
Für Messung und Beibehaltung des pH-Wertes in mäßig alkalischen Proben. Pufferlösung, pH 10,00, Chem-Lab ist eine Lösung aus Borsäure, Natriumhydroxid und Kaliumchlorid mit einem pH-Wert von 10,00 ± 0,02 bei 20 °C. Die Lösung ist auf NIST Standard Reference Materials (SRM) rückverfolgbar.
Marke:  Chem Lab CL03.0204.1000
Artikelnummer. 10376312
  • 35.10 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
pH-Werte ±0.02:
  • pH 10.24 — 0 °C
  • pH 10.10 — 10 °C
  • pH 10.00 — 20 °C
  • pH 9.95 — 25 °C
  • pH 9.90 — 30 °C
  • pH 9.82 — 40 °C
  • pH 9.75 — 50 °C
  • pH 9.68 — 60 °C
  • pH 9.62 — 70 °C
  • pH 9.55 — 80 °C
  • pH 9.49 — 90 °C
Spezifikation
Spezifikation
10043-35-3, 7447-40-7, 1310-73-2
100 °C
1.01 g/ml
10
1000 ml
Borat-NaOH
Polyethylen
Wasserlöslich
0 °C
Farblos
Verwendung im Labor, pH-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
Flüssig
pH-Puffer
Geruchsneutral