Learn More
Borsäure (kristallin/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10011083
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses hochreine Elektrophoresereagenz wird bei der Herstellung von Tris/Borat/EDTA-Elektrophoresepuffern verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric Acid
pH 3,8 bis 4,8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 169 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,001%
Identifizierung Test bestanden
Nichtflüchtige Stoffe Max. 0,05%
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 2,7 mbar bei 20 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Menge 1kg
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Merck Index 15, 1339
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.