Learn More
Borsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Borsäure ist ein Vorläufermaterial für andere Borverbindungen. Eine verdünnte Wasserlösung aus Borsäure wird in der Regel als mildes Antiseptikum und Augenspülmittel eingesetzt. Borsäure wird in der Lederherstellung, Galvanik und Kosmetik eingesetzt. Sie ist in der Produktion von Monofilament-Glasfaser beteiligt, das in Booten, industriellen Rohrleitungen, LCD-Flachbildschirmen und Computer-Leiterplatten Anwendung findet. Sie wird in Kombination mit Natriumtetrabitat-Decahydrat (Borax) als Schweißfluss von Schmieden verwendet. Die Mischung aus Borsäure und Silikonöl ist nützlich bei der Herstellung von Knetmasse.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkoholen. Schwer löslich in Aceton und Pyridin.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Kalium- und Säureanhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boric acid |
pH | 3,8 bis 4,8 |
Schmelzpunkt | ∼185 °C (Zersetzung) |
Dichte | 1,435 |
Geruch | Geruchsneutral |
Flammpunkt | Keine |
Menge | 500g |
Strukturformel | H3BO3 |
Beilstein | 1697939 |
Merck Index | 14,1336 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z31K005 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | A10896.0C,A10896.36,A10896.0E |
10251263 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A10896.0C,A10896.36,A10896.0E |
10252057 | Analysenzertifikat | 14/08/2024 | A10896.0C,A10896.36,A10896.0E |
10249074 | Analysenzertifikat | 19/12/2023 | A10896.0C,A10896.36,A10896.0E |
S09J032 | Analysenzertifikat | 26/07/2023 | A10896.0C,A10896.36,A10896.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Boric acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%