Learn More
Zinkiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15431007
Zinkiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431007
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 15431007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011661.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zinc iodide is often used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to improve the contrast between the damage and intact composite.n conjunction with osmium tetroxide ZnI2 is used as a stain in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10139-47-6
MDL-Nummer MFCD00011299
Spezifikation
Siedepunkt 625°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Zinc iodide
Schmelzpunkt 446°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel ZnI2
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,10140
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water, glycerol, alcohol, ether
Formelmasse 319.18
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.74 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX29K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number011661.18,011661.30
ChargennummerX29K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number011661.18,011661.30
ChargennummerT26K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number011661.18,011661.30
ChargennummerN20K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number011661.18,011661.30
ChargennummerM09K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number011661.18,011661.30
Name des Produkts
Zinkiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >