Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Available in a variety of diameters and apertures
136.00 € - 692.23 €
Spezifikation
Typ | Sieve |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Rahmenmaterial | Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11567514
|
Endecotts™
200SIW.040 |
200 mm | 40 μm |
213.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11571955
|
Endecotts™
200SIW.075H |
200 mm | 75 μm |
146.62 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10173924
|
Endecotts™
200SIW.125 |
200 mm | 125 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11517504
|
Endecotts™
200SIW.150 |
200 mm | 150 μm |
139.41 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11577484
|
Endecotts™
200SIW.500 |
200 mm | 500 μm |
139.41 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12857980
|
Endecotts™
300SIW.250 |
300 mm | 250 μm |
280.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12875691
|
Endecotts™
450SIW1.00 |
450 mm | 1 mm |
692.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15640470
|
Endecotts™
300SIW3.15 |
11.8 in. | 250 μm |
280.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
- Woven Wire Mesh Sieve
- Made of Stainless Steel
Spezifikation
Sieve | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve