Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Artikelnummer. 12857980
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
200 mm
11,8 Zoll
300 mm
450 mm
Porengröße:
40 μm
75 μm
1 mm
125 μ m
150 μm
250 μm
500 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12857980
Marke: Endecotts™ 300SIW.250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Spezifikation
Porengröße 250 μm
Typ Sieve
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 11.8 in.
Material Stainless Steel
Außendurchmesser (metrisch) 300 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Mesh Material Woven Mesh
Sieve Number 4