Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Artikelnummer. 11571955
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
200 mm
11,8 Zoll
300 mm
450 mm
Porengröße:
40 μm
75 μm
1 mm
125 μ m
150 μm
250 μm
500 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11571955
Marke: Endecotts™ 200SIW.075H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Spezifikation
Porengröße 75 μm
Typ Sieve
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7.87 in.
Material Stainless Steel
US-Standard No. 200
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Screen Size 200 Mesh
Mesh Material Woven Mesh
Sieve Number 200