Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
200 mm
11,8 Zoll
300 mm
450 mm
Porengröße:
40 μm
75 μm
1 mm
125 μ m
150 μm
250 μm
500 μm
Unit Size:
1 Stück
Description
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
- Woven Wire Mesh Sieve
- Made of Stainless Steel
Specifications
Specifications
| Porengröße | 40 μm |
| Typ | Sieve |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7.87 in. |
| Material | Stainless Steel |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Stainless Steel |
| Mesh Material | Woven Mesh |
| Sieve Number | 25 |