Learn More
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Beschreibung
Hergestellt aus LPDE für Stärke und Flexibilität. Azlon™ Weithalsspülflaschen mit Belüftungsschlitzen verfügen über farbcodierte Deckel zur einfachen Identifizierung.
- Quadratische Schulterspritzflaschen
- Breiter Hals für einfaches, spritzwasserfreies Füllen; patentiertes DripLok™ Dampfventil verhindert Lösungsmitteltropfen
- Die farbcodierten einteiligen Polypropylen-Verschlüsse behalten ihre Form bei Gebrauch
- Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
- Lichtdurchlässige Flaschen ohne Aufdruck
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
Farbe | Orange (Verschluss) |
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Orange |
Zertifizierung/Konformität | OSHA HAZCOM 2012 |
Closure Included | Ja |
Graduated | Nein |
Öffnung | Weit |
Form | Zylindrisch |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Dokumentation
Product Information
Product Updates
Azlon Vented Washbottle
DateigrößeVersion: 6 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
7Stunden
10Minuten
17Sekunden
30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur