Learn More
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals Artikelnummer.: 15337047
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals
Artikelnummer. 15337047
500 mL, Gelb
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Artikelnummer. 15337047
Marke: Azlon WGW238PVENT
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus LPDE für Stärke und Flexibilität. Azlon™ Weithalsspülflaschen mit Belüftungsschlitzen verfügen über farbcodierte Deckel zur einfachen Identifizierung.
  • Quadratische Schulterspritzflaschen
  • Breiter Hals für einfaches, spritzwasserfreies Füllen; patentiertes DripLok™  Dampfventil verhindert Lösungsmitteltropfen
  • Die farbcodierten einteiligen Polypropylen-Verschlüsse behalten ihre Form bei Gebrauch
  • Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Lichtdurchlässige Flaschen ohne Aufdruck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material LDPE
Verschlussfarbe Gelb
Öffnung Weit
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss mit gebogener Öffnung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals >