Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
Marke:  DWK Life Sciences™ WUBB10MLC-T-EP
151.04 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18275435
  • 198.00 € / 150 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,51 in.
13 mm
20 mm
Nein
10 mL
0,34 oz.
Bördelverschluss
150 Fläschchen/Packung
Serumfläschchen
0,79 in.
Clear
Borosilikatglas
Unsteril
1,97 in.
Autoklavierbar
50 mm
USP-Typ I
Nein
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial > Serumfläschchen; Farbe: Transparent; Volumen (metrisch): 10 ml; Menge: 150 Fläschchen/Packung