Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200004181 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
3 ml
5 ml
10 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Klar
Menge:
100 Fläschchen/Packung
150 Fläschchen/Packung
169 Fläschchen/Packung
225 Fläschchen/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
169 Stück
225 Stück
Artikelnummer. 18215435
Marke: DWK Life Sciences™ WUBB2MLATEP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,28 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.51 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Borosilikatglas
Vorgeschlitzt Nein
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 2 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,26 in.
Volumen (angloamerikanisch) 0,07 oz.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 225 Fläschchen/Packung
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Typ Serumfläschchen
Marking Spot Nein