Learn More
Gibco™ StemFlex™ Medium
Artikelnummer. 15627578
Click to view available options
Menge:
450 mL Basalmedium, 50 mL-Supplement
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15627578
Marke: Gibco™ A3349401
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Unterstützt die robuste Expansion von Feeder-freien pluripotenten Stammzellen (PSCs). Optimiert für die Unterstützung neuartiger Anwendungen, einschließlich Einzelzell-Passage, Gene Editing und Reprogrammierung. Die Formulierung des StemFlex-Mediums bietet den Komfort eines flexiblen Fütterungsplans (einschließlich wochenendfreier Optionen).
StemFlex Medium's unique formulation supports robust expansion of PSCs while offering the convenience of a flexible feeding schedule (including weekend-free options) and the ability to choose the matrix and passaging reagent that best suits specific applications. StemFlex Medium enables the long term feeder-free culture of PSCs without karyotypic abnormalities and maintains the cells' ability to differentiate into all three germ layers.
  • Flexibilität: StemFlex Medium ermöglicht eine beispiellose Flexibilität mit 3-fachem Nutzen für PSC-Kulturen: Möglichkeit zur Auswahl eines optimalen Zuführungsplans, einschließlich einer Option ohne Wochenende; eine Auswahl an Matrizen passend für die Anforderungen des Workflows; sowie die Möglichkeit, das Durchflussreagenz an das Gewünschte Maß an Zelldissoziation anzupassen
  • Hochwertig und leistungsstark: StemFlex Medium wird in einem praktischen Zweikomponenten-Kit (450 ml Basalmedium und 50 ml Supplement) geliefert. Die Verwendung mit Geltrex™ LDEV-freier Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor bietet ein kostengünstiges, robustes System für eine hervorragende Zufluss-freie Kultur humaner PSCs. StemFlex Medium ermöglicht eine wochenendfreie Kultur von PSCs und bietet als robustes, Zufluss-freies PSC-Medium zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Produkten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Zelltyp Embryonale Stammzellen, induzierte pluripotente Stammzellen
Klassifikation Animal Origin-free
Konzentration StemFlex Basal Medium (1X); StemFlex Supplement (10X)
Form Liquid
Produkttyp Stammzell-Medien
Serum Level Serum-free
Sterilität Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Phenolrot
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
Produktlinie StemFlex
Menge 450 mL Basalmedium, 50 mL-Supplement
Versandbedingung Supplement auf Trockeneis versenden, das Basal-Medium kann bei Raumtemperatur versendet werden
Inhalt und Lagerung Basalmedium, 2 bis 8°C
Ergänzung, −5 bis −30°C
Culture Type Feeder-freie PSC-Kultur, Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)