Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Polypropylen-Kappen
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas: Die Verschlüsse aus Polypropylen sind chemisch inert und für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
Marke:  DWK Life Sciences 986540
303.28 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10560503
  • 626.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Integrität der Dichtung bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas: Die Verschlüsse aus Polypropylen sind chemisch inert und für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
  • Chemisch inert, geeignet für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien
  • Verschiedene Verschlusseinlagen zum Erhalt der Dichtigkeit
  • Hintergrundzählungen sind gleichbleibend und niedrig; die Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlung ist hoch
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm) mit aufgesetztem Verschluss, die Fläschchen sind in einzelnen Zellen in fünf Tabletts zu je 100 Stück pro Packung verpackt.
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ E438 Typ I, Klasse A und USP Typ I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
1,1 in.
28 mm
20 ml
2,4 in.
0,67 oz.
20 mL
Schraubverschluss
ASTM E438, Typ I, Klasse A
12,3 mm
Polyethylenschaum
Durchsichtig
Borosilikatglas
Gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
Folienverpackung
Wheaton™
Polyethylen
61 mm
Szintillationsfläschchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Polypropylen-Kappen > Polypropylen; 22-400 Schraubverschluss; Einlage aus geschäumtem Polyethylen; mit am Fläschchen angebrachten Schraubverschluss