Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Polypropylen-Kappen
Artikelnummer. p-4909421 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie
Polyethylenschaum
Verschlussgröße:
12,3 mm
13,1 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10560503
Marke: DWK Life Sciences 986540
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas: Die Verschlüsse aus Polypropylen sind chemisch inert und für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
Die Integrität der Dichtung bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas: Die Verschlüsse aus Polypropylen sind chemisch inert und für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
  • Chemisch inert, geeignet für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien
  • Verschiedene Verschlusseinlagen zum Erhalt der Dichtigkeit
  • Hintergrundzählungen sind gleichbleibend und niedrig; die Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlung ist hoch
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm) mit aufgesetztem Verschluss, die Fläschchen sind in einzelnen Zellen in fünf Tabletts zu je 100 Stück pro Packung verpackt.
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ E438 Typ I, Klasse A und USP Typ I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Material (Auskleidung) Polyethylenschaum
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verpackungsart Folienverpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Produktlinie Wheaton
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 61 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, Typ I, Klasse A
Typ Szintillationsfläschchen
Verschlussgröße 12,3 mm