Learn More
Hirschmann™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit blauer Graduierung und Kunststoffsockel
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2270180
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11756702
  • 31.90 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ausguss und Kunststoffsockel, Hauptringgraduierung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargeninformation
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
A
± 0,5 ml
Glas
1 ml
Blau
DIN EN ISO 4788
260 mm
Graduierte Messzylinder
100 ml
0.5
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit blauer Graduierung und Kunststoffsockel > Fassungsvermögen: 100 ml; Höhe: 260 mm; blaue Graduierungen; Kunststoffbuchse