Learn More
Corning™ Grundlegende Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (bFGF), Humaner Rekombinant
Getrennt von Hypophysendrüsen
Marke: Corning™ 356061
Beschreibung
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden.
- Produkte werden auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit von Wachstumsfaktoren, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
- Lymphokine und Wachstumsfaktoren werden ebenfalls steril gefiltert, im Allgemeinen mit einer0.2 μm-Membran
- Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
Die Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu Qualitätsprüfungen, Produktquellen, Lagerung, Stabilität und Empfehlungen zu geeigneten experimentellen Konzentrationen.
Bestellinformation
- FGF wird lyophilisier, bFGF in 3.6 mM Tris, PBS pH7-Puffer geliefert
- bFGF (vom Menschen) ist lyophilisiert
Spezifikation
-20 °C | |
Aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O oder serumfreiem Medium rekonstituieren | |
> 95 % nach SDS-PAGE | |
Human |
Wachstumsfaktor | |
Nützlich für die Aufrechterhaltung und Differenzierung von sympathischen und sensorischen Neuronen sowie neuronalen Zellen in vitro | |
10 x 10 μ g | |
E. coli |