Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
168.00 € - 221.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Volumen (metrisch) 2 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Verschlusstyp Stecker
Höhe (metrisch) 32 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11521215
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225120
Durchsichtig Borosilikatglas
168.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12493641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225121
Bernsteinfarben Quarzglas
221.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12403651
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225124
Naturfarben Polypropylen
201.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Capacity: 2mL
  • 12 × 32mm glass or polypropylene
  • Choice of clear or amber Type I glass or natural polypropylene
Bestellinformation
Für 12 mm-Schnappverschlüsse; siehe Kat.-Nr. 03-344-87 für Einzelheiten.
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
1,25 in.
32 mm
12 mm
2 mL
Stecker
1000 Karton
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials