Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
Marke:  DWK Life Sciences 225120
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11521215
  • 168.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wahlweise Borosilikatglas oder Polypropylen
  • Schnappverschluss in Polyethylen niedriger Dichte erhältlich
Bestellinformation
Für 12 mm-Schnappverschlüsse; siehe Kat.-Nr. 03-344-87 für Einzelheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
1,25 in.
32 mm
12 mm
12 mm
2 mL
Stecker
1000 Karton