Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Artikelnummer. 12403651 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Naturfarben
Material:
Borosilikatglas
Polypropylen
Quarzglas
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12403651
Marke: DWK Life Sciences 225124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
  • Wahlweise Borosilikatglas oder Polypropylen
  • Schnappverschluss in Polyethylen niedriger Dichte erhältlich
Bestellinformation
Für 12 mm-Schnappverschlüsse; siehe Kat.-Nr. 03-344-87 für Einzelheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 2 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Verschlusstyp Stecker
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 1000 Karton
Verschlussgröße 12 mm