Learn More
Cytiva Polycap™ HD Einwegkapseln: 75 HD
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
1,0 μm
1 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Art des Einlasses:
National Außengewinde (MNPT)
Schlauchanschluss (HB)
Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)
Weibliches Innengewinde
Art des Auslasses:
National Außengewinde (MNPT)
National Innengewinde (FNPT)
Schlauchanschluss (HB)
Schlaucholive (SB)
Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Integritätsprüfung möglich
- Mit Lufteinlass
- Filtermedien: Anisotroper Monofilament-Polypropylen- (MAPP-) Filter
- Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO)
- Rückhaltevermögen (bei Luftspülung), <2 ml
- Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Filterung von wässrigen Lösungen, Biologika, Farben und Pigmenten, photographischen Emulsionen, Lebensmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Große Auswahl Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Polycap HD 75 Kapselfilter, 5,0 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 Stück) |
| Material (Membran) | Anisotropes Monofilament-Polypropylen |
| Porengröße | 5 μm |
| Filtrationsbereich | 805 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen. |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
| Art des Einlasses | Weibliches Innengewinde |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Art des Auslasses | National Innengewinde (FNPT) |