Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 AS
Besonders effektiver Filtrationsbereich bei geringer Größe. Whatman™ Polycap Einweg-AS-Kapseln, AS 36 filtern mühelos große Volumen und schwierige Proben.
67.73 € - 450.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Nylon |
---|---|
Filtrationsbereich | 400 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten. |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11369084
|
Cytiva
6708-3602 |
0,2 μm | 1/2 SB-Einlass | 1/2 SB-Auslass | Steril |
67.87 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11379084
|
Cytiva
6709-3602 |
0,2 μm | MNPT-Einlass | Schlaucholiven-Auslass | Steril |
67.87 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11399084
|
Cytiva
6705-3604 |
0,45 μm | Schlaucholiven-Einlass | Schlaucholiven-Auslass | Steril |
67.73 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10527111
|
Cytiva
6705-3602 |
0,2 μm | Schlaucholiven-Einlass | Schlaucholiven-Auslass | Steril |
67.73 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11329094
|
Cytiva
6706-3602 |
0,2 μm | Schlaucholiven-Einlass | SB-Auslass mit Füllglocke | Steril |
84.03 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11339094
|
Cytiva
2606T |
0,2 μm | FNPT | FNPT | Unsteril |
450.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Empfohlen für die Filtration wässriger Lösungen. Kombiniert einen Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser(GMF) mit einer Nylonmembran, wodurch die Lebensdauer des Filters verlängert wird, sodass größere Volumen und schwierige Proben gefiltert werden können.- Erste Schicht (GMF) dient als Vorsatzfilter, um eine längere Lebensdauer der Membran (0.2, 0.45 und 1.0 μm) und eine höhere Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
- Nylonmembranschicht ist inhärent hydrophil, hat wenig extrahierbare Substanzen, ist biosicher und hat ausgezeichnete Durchflussraten.
- Gehäuse thermisch verschmolzen (keine Klebstoffe oder Fremdmaterialien).
- Integrität überprüfbar durch Siedepunkt, Druckabfall oder Vorwärtsflussverfahren.
- Bietet eine hochwirksame Filterfläche in einer kleinen Größe.
- Autoklavierbar, teilweise vorsterilisiert mit Gammastrahlung.
- Hergestellt in Reinraumanlagen unter ISO-Qualitätssystemen.
Spezifikation
Nylon | |
Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten. | |
4,1 bar (60 psi) |
400 cm2 | |
Polypropylen (PP) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 AS