Learn More
Fisherbrand™ Chromatographiepapier, Klasse 501
Fisherbrand™ Chromatographiepapier vom Gütegrad 501 ist Chromatographiepapier in Standardqualität für routinemäßige oder einfache Analysen.
Marke: Fisherbrand™ 0501F00026
76.74 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gütegrad 501
- Standard-Chromatografiepapier für routinemäßige und einfache Analysen
Spezifikation
0.19 mm | |
Bogen | |
Papier | |
145 mm/30 min |
Standardchromatographiepapier für routinemäßige und einfache Analysen | |
501 | |
200 mm | |
200 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chromatographiepapier, Klasse 501 > Länge: 200 mm; Breite: 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur