Learn More
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Elbow Length
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
Description
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
- Schutz vor Spritzern
- Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
- Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Specifications
Specifications
Beschreibung | Ellenbogenlänge |
Produkttyp | Wasserfeste Kryo-Handschuhe |
Größe | XL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung |
Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
Länge (metrisch) | 45,7 cm |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Documents
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
DateigrößeVersion: 4.4 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Elbow Length >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction