Learn More
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Elbow Length
Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
M
L
XL
Description
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
- Schutz vor Spritzern
- Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
- Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Spécification
Spécification
Beschreibung | Ellenbogenlänge |
Produkttyp | Wasserfeste Kryo-Handschuhe |
Größe | M |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung |
Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
Länge (metrisch) | 45,7 cm |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
DateigrößeVersion: 4.4 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Elbow Length >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu