Learn More
Melford Water Molecular Biology Grade DNase and RNase Free
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications.
Marke:  Melford 248798
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30017924
  • 58.15 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications.
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications. Ideal for making reagents, rinsing glass and plastic ware, enzymatic reactions and more. Toxic agents such as DEPC are not used in purification procedures.
  • Endotoxin Free
  • RNase Free
  • DNase Free
Tested to < 0.001 EU/ML
Meets or exceeds CAP/CLSI specifications for Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) and USP/NF Purified Water.
Spezifikation
Spezifikation
Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free
18
Molecular Biology
7732-18-5
1 L
Name des Produkts
Melford Water Molecular Biology Grade DNase and RNase Free > 1 Liter