Learn More
Wasser, für die Molekularbiologie, DNase-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water |
Namenshinweis | DNase, RNase, Protease free |
Siedepunkt | 100.0°C |
Strukturformel | H2O |
Fieser | 16383 |
Merck Index | 15, 10237 |
Formelmasse | 18.02 |
Güte | Molekularbiologie |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Viskosität | 0.89 mPa.s (25°C) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465905 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 327390010,327390050 |
A0462102 | Analysenzertifikat | 26/08/2024 | 327390010,327390050 |
A0462482 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | 327390010,327390050 |
A0455073 | Analysenzertifikat | 30/01/2024 | 327390010,327390050 |
A0440034 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 327390010,327390050 |
Sicherheit und Handhabung
- Water
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
19Minuten
37Sekunden
3 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
58Stunden
19Minuten
37Sekunden
3Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%