Learn More
Sartorius Vivaflow™ 50 Tangetialfluss-Kassetten
BIOPHARMA
Zum einmaligen Gebrauch. Sartorius Vivaflow™ 50 Crossflow-Kassetten sind gebrauchsfertig für die Filtration und Konzentration von Proben von 100 ml bis 5 l.
Marke:  Sartorius VF05P4
220.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10113951
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer250200477 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog NumberVF05P4
Chargennummer241400437 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/08/2024 Catalog NumberVF05P4
Chargennummer241400427 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/06/2024 Catalog NumberVF05P4
Chargennummer241400377 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog NumberVF05P4
Chargennummer240800777 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog NumberVF05P4
Name des Produkts
Sartorius Vivaflow™ 50 Tangetialfluss-Kassetten > Vivaflow50; mit Polyethersulfon-Membran; 100,000 MWCO; 2/Packung