Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips - pH 3-10L
Ölfreie, störungsfreie 2D-Elektrophorese im Mini-Gel-Format
Marke:  Invitrogen™ ZM0018
166.25 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12070216
  • 175.00 € / 12 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : ZOOM IPGRunner System
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Trennung der ersten Dimension, die isoelektrische Fokussierung (IEF), ist in weniger als drei Stunden abgeschlossen
  • Das Mini-Gel-Design des Systems ist einfach zu handhaben, eliminiert Mineralölüberlagerungen und ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben für einen hohen Durchsatz
  • Die Streifen sind 7 cm lang und enthalten eine dünne Schicht Polyacrylamid-Gel mit einem festen pH-Gradienten
  • Jeder Streifen ist deutlich mit einer eindeutigen Kennnummer, einem pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen markiert
  • Die Streifen werden mit einer dreifach gefalteten Karte geliefert, um einen einfachen Zugriff und eine einfache Entnahme zu ermöglichen
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern mit Deckel, einen Gelspannkeil, Pufferdamm und die Mini-Cell-Kammer. Das ZOOM™ IPGRunner™ Combo-Kit enthält die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, Elektrodenträger, Dichtungsband, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten und 12 ZOOM™ Streifen, pH 3 bis 10 NL. Das ZOOM™ IPGRunner™ Nachrüst-Kit für die XCell SureLock™ Mini-Cell enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern mit Deckel. Die ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten enthalten Elektrodenträger und Dichtungsband.
Mini
IPG-Streifen
12 strips
XCell SureLock Mini
3,0–10,0 (linear)
ZOOM™
Trockeneis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer241212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberZM0018
Chargennummer220607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Chargennummer220811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Chargennummer221019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Chargennummer221027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Name des Produkts
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips - pH 3-10L > IPG-Streifen, pH 3–10 l