Learn More
asecos™ Entsorgungsbehälter Edelstahl poliert
Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und sonstigen Abfallen
Marke:  asecos™ 8641
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17886576
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bedienung mit Fußpedal
  • mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
50 L
Gray
390.00 mm
15.35 in.
Edelstahl
13.2 gal.
600.00 mm
Nicht autoklavierbar
23.62 in.
Replacement Trash Bin
Name des Produkts
asecos™ Entsorgungsbehälter Edelstahl poliert > Kapazität: 50 l