Learn More
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-Konzentrator
ohne Angabe
Marke: Sartorius VN01H22
475.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24247" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für bis zu 500 μl. Vivacon™ 500 sind Zentrifugaleinheiten für eine schnelle DNA-Konzentration und einen Pufferaustausch von 500 μl Proben. Sie sind auch das Produkt der Wahl für Proteinfraktionierungsanwendungen. Die Verwendung von Hydrosart™ Membranen liefert hohe Ausbeuten aus verdünnten Proben.
Vivacon 500 sind Zentrifugationsgeräte für die Aufkonzentrierung und den Pufferaustausch von DNA-Proben bis zu 500 μl. Darüber hinaus eignen sie sich auch optimal für Proteinfraktionierung in diesem Volumenmassstab. Um bei stark verdünnten Proben, z. B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 500 mit der patentierten Hydrosart™ Regenerierten Cellulosemembran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert einen hohen Durchfluss. Hohe Rückgewinnung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Graduierung auf jeder einzelnen Einheit und dem aufgedruckten MWCO. Vivacon 500 verfügt über eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA-Fraktionierungsanwendungen (Primer-Entfernung) als auch für Protein-Fraktionierungsanwendungen (Peptid-Entfernung) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
- Einfache Anwendung in Festwinkelrotoren
- Geringbindendes Material
- Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
- Aufgedruckter MWCO
- Vollständige und hochgradig reproduzierbare Konzentratrückgewinnung
Spezifikation
50 ng/ml | |
Ultrafiltration | |
Polycarbonat-Gehäuse, Polypropylen-Filtratbehälter | |
30 kDa | |
Non-sterile | |
DNA-Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch, Fraktionierung | |
100/Packung | |
Vivacon 500 DNA-Konzentrator | |
<5 μl | |
1,77 in. | |
4,5 cm | |
0.48 Zoll |
18min | |
Centrifuge | |
Hydrosart Regenerierte Zellulose | |
500 μL | |
0,32 cm2 | |
5000 x g | |
DNA, Peptid | |
0,5 mL | |
4.5 x 1.24 cm (1.77 x 0.48 in) | |
1.87 Zoll | |
4,75 cm | |
1,24 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250501347 | Qualitätsbescheinigung | 21/03/2025 | VN01H22 |
245101497 | Qualitätsbescheinigung | 25/01/2025 | VN01H22 |
242600797 | Qualitätsbescheinigung | 23/10/2024 | VN01H22 |
242600637 | Qualitätsbescheinigung | 17/08/2024 | VN01H22 |
242600647 | Konformitätsbescheinigung | 27/09/2024 | VN01H22 |