Learn More
Thermo Scientific™ TSB-Doppelbeutel (100 ml-Septum)
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon ist eine Universal-Anreicherungsbouillon für die Kultivierung und Isolierung von Mikroorganismen.
Marke:  Thermo Scientific™ R112986
199.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17759448
  • 214.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatflasche
  • Phenol-Schraubverschluss mit Septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
100 ml
Doppelt verpackt
Kulturmedien
Sterilitätskontrolle
10/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer249976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberR112986
Chargennummer244301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog NumberR112986
Chargennummer241128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog NumberR112986
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TSB-Doppelbeutel (100 ml-Septum) > 100 ml-Septum