Learn More
Cole-Parmer™ Bohrschneckensatz mit Tragetasche
Bohrschneckensatz mit Tragetasche – Mit diesem kompletten Schneckensatz können Sie Proben mit einem Durchmesser von 3 Zoll bei fast allen Bodenbedingungen entnehmen.
Marke:  Cole-Parmer™ 99026-40
Artikelnummer. 11739128
  • 3305.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vernickelter Stahl schützt vor Rost und Verschleiß
Spezifikation
Spezifikation
Vernickelt
Bodenschnecken-Kit
3 in.-Universalschnecke, 3 in.-Tonschnecke, 3 in.-Sandschnecke, 3 in.-Schlammschnecke, Handgriff, zwei 45 in.-Schneckenverlängerungen, zwei Werkzeuge zum Abbau der Verlängerungen, Tragetasche
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Bohrschneckensatz mit Tragetasche > Bohrschneckensatz mit Tragetasche; Material:Vernickelt; Probentiefe:3 in.