Learn More
Electrothermal™ CMU Serie geregelte Heizhauben
Wird in der Chemie zur Erwärmung von Flüssigkeiten in Rundkolben verwendet. Electrothermal™ CMU Serie geregelte Heizhaube enthält eine geerdete Edelstahlabschirmung zur Abdeckung des Heizelements und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit.
Marke: Electrothermal™ 03012-43
567.69 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das „Abbrand“-Verfahren am Ende des Fertigungsprozesses ermöglicht die sofortige Verwendung.
- Mit geerdeter Abschirmung und doppelter Sicherung
- Automatische Abschaltung zum Schutz des Benutzers vor elektrischen Schlägen.
- Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 5000 ml
- Hält Temperaturen bis zu 450 °C stand
- Integrierter Energieregulator
- Mit Anzeigeleuchten für Strom- und Heizbetrieb
- Auswechselbare isolierte Heizelemente
- Leicht zu reinigendes Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
- Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung
- Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
500 ml | |
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
1.5 kg | |
50/60 Hz |
220 x 220 x 170 mm | |
Pulverbeschichtetes Aluminium | |
330w | |
450 °C |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller