Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
Marke:  VistaLab™ Technologies 4225
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11945712
Beschreibung
Beschreibung
  • Sorgt für richtige Passform und einfache Aufnahme der Spitzen
  • Verpackt in platzsparenden Gestellen, die sich ineinander stapeln und überflüssige Verpackung verhindern
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
Unsteril
Blau
Econopack
1 in.
Econo-Pack
Spar-Pack: Kunststoffbehälter
Pipette Tips
MLA, Ovation
Polypropylen
Ungefiltert
klar
Nicht autoklavierbar
2,2 in.
MLA/Ovation Pipettes
Gerade
1000/Pk.
Single-use
Nein
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer > Fassungsvermögen: 250 μl; Econo-Pak