Learn More
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung
12.95 € - 14.30 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
---|---|
Material | Vinyl |
Menge | 96/Packung |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11313472
|
Brady™
814020 |
CMR Mutagen - Atemrisiko |
14.30 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11353472
|
Brady™
814016 |
Brennbares Material |
12.95 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11333472
|
Brady™
814021 |
Korrosives Material |
14.05 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12034128
|
Brady™
814019 |
GEFAHR für die aquatische Umwelt |
13.00 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11303472
|
Brady™
814018 |
GEFAHR der kutanen Empfindlichkeit - Einatmen |
14.15 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12024128
|
Brady™
814017 |
Gase unter Druck |
12.95 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11333442
|
Brady™
814014 |
Explosives Material |
13.00 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11343442
|
Brady™
814015 |
Entzündliches festes Material |
14.15 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11363472
|
Brady™
814022 |
Toxisches Material |
14.20 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
96/Packung | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
-18 °C bis 60 °C |
Vinyl | |
Dauerhaftes Acryl | |
10 mm | |
Diamantförmig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung