Learn More
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung
Marke:  Brady™ 814018
12.25 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11303472
  • 14.15 € / 96 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Glanz
96/Packung
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
0,061 mm
-18 °C bis 60 °C
GEFAHR der kutanen Empfindlichkeit - Einatmen
Schwarz auf Weiß
MINI PIC1805-10X10-GHS07/96
Vinyl
Dauerhaftes Acryl
10 mm
200 mm
Diamantförmig
Erste-Hilfe-Zeichen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung > Gefahr der kutanen Empfindlichkeit - Einatmen