Learn More
Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung
Zum Stabilisieren von Geräten und Laborartikeln oder zum Eintauchen in Wasserbäder. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung halten Kolben und andere Laborartikel dank ihres Gewichtes unten, ohne Schäden zu verursachen.
Marke: Fisherbrand™ HS8881C
59.70 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vinylbeschichtete Führungsringe markieren oder zerkratzen Arbeitsplatten und Labware nicht
- C-Formformat ermöglicht einige manuelle Größenvariationen für eine individuelle Anpassung
Spezifikation
C-Form | |
Je 1 | |
98 mm | |
.599 kg |
Blei | |
500 bis 2000 ml | |
54 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
41Stunden
15Minuten
38Sekunden
57