Learn More
Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung
Zum Stabilisieren von Geräten und Laborartikeln oder zum Eintauchen in Wasserbäder. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung halten Kolben und andere Laborartikel dank ihres Gewichtes unten, ohne Schäden zu verursachen.
Marke:  Fisherbrand™ HS8881D
62.69 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11756725
  • 77.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vinylbeschichtete Führungsringe markieren oder zerkratzen Arbeitsplatten und Labware nicht
  • C-Formformat ermöglicht einige manuelle Größenvariationen für eine individuelle Anpassung
Spezifikation
Spezifikation
C-Form
Je 1
113 mm
.907 kg
Blei
1000 bis 4000 ml
66 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    41
    Stunden
    15
    Minuten
    39
    Sekunden
    2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung > Innendurchmesser: 66mm