Learn More
3M™ Versaflo™ Atemgerät mit Stromversorgung, Starterkit
Verbindet Leistungsfähigkeit, Schutz und Funktionalität mit einem modernen, ansprechenden und leichten Design und unvergleichlichem Komfort. Das 3M™ Versaflo™ TR-315E Starter-Kit ist ein leichtes, vielseitiges Atemschutzsystem für Umgebungen mit gefährlichen Stäuben und Dämpfen.
Marke: 3M™ 7100098908
881.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Versaflo™ Gebläseatemschutzsystem vereint Leistungsstärke, Schutz und Funktionalität mit einem modernen, stilvollen und leichten Design sowie einem unübertroffenen Tragegefühl. Das leichte, vielseitige Atemschutzsystem eignet sich für Umgebungen mit gefährlichen Stäuben und Dämpfen.Einfaches Starterpaket mit allen Teilen, die Sie für den Einstieg benötigen. Einfach den gewünschten Kopfaufsatz anschließen. Lieferumfang:
- TR-302E Turbo-Gerät
- Partikelfilter
- Vorfilter
- Standardriemen
- Akku mit hoher Kapazität
- Ladegerät
- Längenverstellbarer Atemschlauch
- Luftflussanzeige
Spezifikation
Lithium-Ion mit hoher Kapazität | |
190 l/min | |
TR-302E Turboaggregat, P-Filter, Vorfilter, Funkenfänger, Standardgurt, Hochleistungsbatterie, Batterieladeset und längenverstellbarer Atemschlauch | |
Mit Riemenbefestigung |
PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil | |
Pharmazeutische Fertigung, Holzbearbeitung, Oberflächenvorbereitung, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Metallbearbeitung, Schmelzverfahren | |
7100098908 | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
3M Powered and supplied air products