Learn More
3M™ Versaflo™ Starter-Kit für Turbo Gebläseeinheit, TR-619E
3M™ Versaflo™ Starter-Kit für Turbo-Belüftungssystem, TR-619E, enthält Turbo-Belüftungssystem TR-602E, A2P-Filter, Filterdeckel, Vorfilter, Funkenfänger, leicht zu reinigender Riemen, Akku mit hoher Kapazität, Ladegerät für eine Station, BT-30-Längeneinstellschlauch und eine Luftstromanzeige.
Marke: 3M™ 7100053532
1474.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Atemschutz gegen Partikel, Gase, Dämpfe oder eine Kombination dieser drei, je nach verwendetem Filter
- Vielseitig und anwenderfreundlich
- Leichtes, ausgewogenes Design
- Maximiert den Komfort mit drei vom Benutzer wählbaren Luftstromraten
- Optische, vibrierende und akustische Warnsignale, die auf einen niedrigen Akkustand und einen geringen Luftstrom aufmerksam machen
- Systemlaufzeit von 9,5 bis 19 Stunden, abhängig von Batterie, Durchflussrate, Kopfteil und Filter
- CE-Zulassung gemäß EN 12941 Klasse TH2 oder TH3, je nach Kopfteil (kompatibles Kopfteil erforderlich)
Spezifikation
PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil | |
Versaflo™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
3M Versaflo powered air turbo TR-600