Learn More
Buerkle™ Drei-Wege-Ventil
Zwei- und Dreiwegeventile werden für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet, um den Fluss zu lösen , ihn zu blockieren oder seine Richtung umzukehren
Marke: Buerkle™ 8608-0080
17.62 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Fluss freizugeben, ihn zu sperren oder die Richtung zu wechseln
PVDF-Dreiwegeventile:
- ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, für Lebensmittel geeignet
- Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C; beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
- Mit Montageplatte zur einfachen Installation
PP/PE-Dreiwegeventile:
- für den industriellen Einsatz, rot/weiß
- Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C
- Beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
- Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchm. | |
40 °C | |
0 °C |
Montageplatte | |
PVDF | |
6 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Buerkle Two Way Valves
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
1Stunden
20Minuten
21Sekunden
33