Learn More
UVP UVP Ultra Violet Product Bildgebungssystem
Dieses kompakte und kostengünstige Laborsystem eignet sich zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die grundlegende Gel-Dokumentation. UVP™ PhotoDoc-It™ Bildgebungssysteme sind eine kostengünstige Bildverarbeitungslösung und kommen ohne Film aus.
Marke: UVP 97-0274-05
Beschreibung
- Die digitale Farbkamera hat eine Auflösung von 10 Megapixel. Der Anwender kann die Bilder direkt auf der Kamera oder auf dem (optionalen) LCD-Farbbildschirm betrachten.
- Die leichte Metallhaube sorgt für eine kompakte Dunkelkammerumgebung.
- Die Bilder werden auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert oder sofort in 4 x 6 in. Größe gedruckt. Kostengünstige Farbdrucke mit dem preiswerten Fotodrucker inklusive.
- Ein Ethidium™ Bromid-Filter für fluoreszierend gefärbte Gele (580 bis 630 nm) ist in der Haube enthalten und kann für andere Filtertypen ausgewechselt werden.
- Ein Zahlenschloss sichert die Kamera in der Dunkelkammer. Das im Bild gezeigte LCD ist ein optionales Zubehörteil. Abmessungen: 337 x 241 x 432 mm Das PhotoDoc-It System ist eine sehr kostengünstige Lösung zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die einfache Gel-Dokumentation ohne Film.
Spezifikation
230 V | |
EtBr rot | |
432 mm | |
302 bis 365 nm | |
M20V | |
1er-Packung | |
DigiCam 70 | |
Bildgebungssystem |
241 mm | |
16MP | |
Ja | |
337 mm | |
302 bis 365 nm | |
Ja | |
Gelbildgebung, kolorimetrische Bildgebung, Fluoreszenz |