Learn More
Sartorius Biosart™ 100 Nährmedien
Mikrobiologische Nährmedien für Filtrationsgeräte
Marke: Sartorius 16400-02----GS-K
111.99 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Biosart™ 100 Monitors wurden speziell für den Nachweis von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Getränken, Lebensmitteln sowie Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Diese sterilen Monitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad sind sofort einsatzbereit. Biosart™ 100 Nährmedien zur Benetzung von Pads sind in einzeln sterilisierten, praktischen Plastikampullen erhältlich Jede Packung Biosart™ 100 Nährmedien enthält 50 Ampullen mit sterilen Medien, jeweils mit 2.5 ml und Chargenzertifikat. Bei sachgemäßer Lagerung (+4 °C) haben die Nährmedien eine Haltbarkeit von 12 Monaten (mit Ausnahme von Endo, KF Strep, Laurylsulfat und Tergitol, die eine Haltbarkeit von 9 Monaten haben). Biosart™ 100 Nährmedien entsprechen mit internationalen Richtlinien und Empfehlungen: Internationale Pharmakopöen, DIN- und ISO-Normen, die American Standards for Water and Foods, Mineralwasserverordnungen, Richtlinien der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens und der strengen Qualitätskontrolle hat jede Charge die Sartorius-eigenen Tests zur Wachstumsförderung, Sterilität, physikalischen und technischen Parameter erfolgreich bestanden. Biosart™100 Nährmedien sind praktisch in der Anwendung und machen die Handhabung von Glasampullen überflüssig.
- Vorsterilisierte Medien
- Qualitätszertifikat für jede Charge
- In Übereinstimmung mit internationalen Normen
- Konsistente Rückgewinnung
- Gebrauchsfertig
- Lange Haltbarkeit
Spezifikation
DIN, ISO | |
Hefen und Schimmelpilze | |
Vereinigte Staaten | |
Tubed Media | |
Yeast, Molds | |
Mikrobiologische Tests von Pharmazeutika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten | |
2,5 mL |
4 °C | |
Flüssig | |
m grüne Hefe- und Schimmelpilz-selektiv | |
Sterile | |
Microbiological Tests | |
Ampulle |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%