Learn More
UVP UVP Ultra Violet Product Bildgebungssystem
Dieses kompakte und kostengünstige Laborsystem eignet sich zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die grundlegende Gel-Dokumentation. UVP™ PhotoDoc-It™ Bildgebungssysteme sind eine kostengünstige Bildverarbeitungslösung und kommen ohne Film aus.
2695.00 € - 4555.00 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 241 mm |
Filtertyp | EtBr rot |
Pixelgröße | 16MP |
Höhe (metrisch) | 432 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11768356
|
UVP
97-0274-05 |
M20V |
4140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11798356
|
UVP
97-0274-14 |
LM-26 |
4555.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12812969
|
UVP
97-0274-02 |
PhotoDoc-It 70 |
2695.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11778356
|
UVP
97-0274-08 |
LM-20 |
4245.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die digitale Farbkamera hat eine Auflösung von 10 Megapixel. Der Anwender kann die Bilder direkt auf der Kamera oder auf dem (optionalen) LCD-Farbbildschirm betrachten.
- Die leichte Metallhaube sorgt für eine kompakte Dunkelkammerumgebung.
- Die Bilder werden auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert oder sofort in 4 x 6 in. Größe gedruckt. Kostengünstige Farbdrucke mit dem preiswerten Fotodrucker inklusive.
- Ein Ethidium™ Bromid-Filter für fluoreszierend gefärbte Gele (580 bis 630 nm) ist in der Haube enthalten und kann für andere Filtertypen ausgewechselt werden.
- Ein Zahlenschloss sichert die Kamera in der Dunkelkammer. Das im Bild gezeigte LCD ist ein optionales Zubehörteil. Abmessungen: 337 x 241 x 432 mm Das PhotoDoc-It System ist eine sehr kostengünstige Lösung zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die einfache Gel-Dokumentation ohne Film.
Spezifikation
230 V | |
EtBr rot | |
432 mm | |
1er-Packung | |
DigiCam 70 | |
Bildgebungssystem |
241 mm | |
16MP | |
337 mm | |
Ja | |
Gelbildgebung, kolorimetrische Bildgebung, Fluoreszenz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UVP Ultra Violet Product Bildgebungssystem